Learn More
Metil 4-hidroxibenzoato, sal sódica, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10338370 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10338370 500 g Frasco de plástico 500 g
10053673 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10338370 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 235145000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00€
    226.65€ / 500 g
    Ahorro 38.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5026-62-0 | Molecular Formula: C8H7NaO3 | Molecular Weight: 174.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5026-62-0
Fórmula molecular C8H7NaO3
Peso molecular (g/mol) 174.13
Número MDL MFCD00016470
Clave InChI PESXGULMKCKJCC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo methylparaben sodium, sodium methylparaben, sodium 4-methoxycarbonyl phenolate, preserval ms, methyl 4-hydroxybenzoate, sodium salt, solparol, bonomold omna, methyl 4-hydroxybenzoate sodium salt, sodium 4-carbomethoxyphenolate, unii-cr6k9c2nhk
PubChem CID 23663626
Nombre IUPAC sodio; 4-metoxicarbonilfenolato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-hydroxybenzoate, sodium salt
Nombre de nota 99%
Punto de fusión >125°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Índice Merck 10,5977
Información de solubilidad Solubility in water: 333g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 4-hydroxybenzoate, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.