Learn More
Metilo 4-hidroxibenzoato (metilparabeno), TRC
Código de producto. 30132964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132964 10 g 10 g
30137123 100 g 100 g
17920615 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132964 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32566010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-76-3
Fórmula molecular C8 H8 O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Sinónimo Methyl 4-hydroxybenzoate, Methyl parahydroxybenzoate, Nifuroxazide Imp. B (EP), Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Methyl Paraben, Methylparaben, Benzoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, Benzoic acid, p-hydroxy-, methyl ester (6CI,8CI), 4-(Carbomethoxy)phenol, 4-(Methoxycarbonyl)phenol, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-Hydroxymethyl benzoate, Danisol M, E 218, E 218 (preservative), Killitol, Maseptol, Mekkings M, Metaben, Metagin, Methaben, Methyl 4-(3'-butenyloxy)benzoate, Methyl Butex, Methyl Parasept, Methyl chemosept, Methyl p-hydroxybenzoate, Methylben, Metoxyde, Moldex, NSC 3827, NSC 406127, Nipagin, Nipagin M, Para M, Paraben M, Paridol, Preserval, Preserval M, Septos, Solbrol, Solbrol M, Tegasept Methyl, Tegosept M, p-Carbomethoxyphenol, p-Hydroxybenzoic acid methyl ester, p-Methoxycarbonylphenol
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Parahydroxybenzoate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473
Porcentaje de pureza >95%