Learn More
Metil 4-hidroxibenzoato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10448860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
100 g
2.50 KG
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10448860 500 g Frasco de plástico 500 g
10051180 100 g Frasco de plástico 100 g
10105683 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
13418348 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10448860 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126965000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    90.65€ / 500 g
    Ahorro 16.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 99-76-3 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-76-3
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00002352
Clave InChI LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
PubChem CID 7456
ChEBI CHEBI:31835
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-hydroxybenzoate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 125.0°C to 128.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 298.6°C
Residuos de ignición 0.1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOC6H4CO2CH3
Cantidad 500 g
Beilstein 10,158
Índice Merck 15,618
Información de solubilidad Solubility in water: 0.25% (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,acetone and ether,slightly soluble in benzene and ccl4
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Methyl 4-hydroxybenzoate
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.