Learn More
Metil 4-hidroxibenzoato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10105683 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
100 g
2.50 KG
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10105683 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10051180 100 g Frasco de plástico 100 g
10448860 500 g Frasco de plástico 500 g
13418348 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10105683 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126960025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.00€
    298.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 33.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-76-3 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-76-3
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00002352
Clave InChI LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
PubChem CID 7456
ChEBI CHEBI:31835
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-hydroxybenzoate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 125.0°C to 128.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 298.6°C
Residuos de ignición 0.1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOC6H4CO2CH3
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 10,158
Índice Merck 15,618
Información de solubilidad Solubility in water: 0.25% (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,acetone and ether,slightly soluble in benzene and ccl4
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino