Learn More
Metil 4-hidroxibenzoato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492447 1000 g 1000 g
11402457 250 g 250 g
11412457 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14289.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.08€
    128.65€ / 1000 g
    Ahorro 28.43€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 99-76-3 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El metil 4-hidroxibenzoato se utiliza como agente anti-hongos. También se utiliza como conservante en alimentos, bebidas y cosméticos. Actúa como inhibidor del crecimiento de mohos y, en menor medida, bacterias y como un vehículo para la solución oftálmica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-76-3
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Número MDL MFCD00002352
Clave InChI LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
PubChem CID 7456
ChEBI CHEBI:31835
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-hydroxybenzoate
Punto de fusión 125°C to 128°C
pH 5.8
Punto de ebullición ∼280°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 1000 g
Beilstein 509801
Índice Merck 14,6107
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Methyl 4-hydroxybenzoate
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 4-hydroxybenzoate