Learn More
Metil 4-hidroxibenzoato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
El metil 4-hidroxibenzoato se utiliza como agente anti-hongos. También se utiliza como conservante en alimentos, bebidas y cosméticos. Actúa como inhibidor del crecimiento de mohos y, en menor medida, bacterias y como un vehículo para la solución oftálmica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-hydroxybenzoate |
| Punto de fusión | 125°C to 128°C |
| pH | 5.8 |
| Punto de ebullición | ∼280°C (decomposition) |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 250 g |
| Beilstein | 509801 |
| Índice Merck | 14,6107 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.15 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methyl 4-hydroxybenzoate
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl 4-hydroxybenzoate
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.