Learn More
4-hidroxibenzoato de metilo-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Paraben-d4 |
| CAS | 362049-51-2 |
| Fórmula molecular | C8 2H4 H4 O3 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-hydroxy-, methyl ester (9 CI), Methyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-D4, Methyl 4-hydroxybenzoate-d4, Methyl parahydroxybenzoate-d4, 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4 acid methyl ester, Methylparaben-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)OC)c([2 H])c([2 H])c1O |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxibenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 156.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0725 g/mol |
| Mostrar más |