Learn More
4-hidroxicinamato de metilo, TRC
Código de producto. 30467271
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30467271 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30467271 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3125951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-Hydroxy Cinnamate
CAS 19367-38-5
Fórmula molecular C10 H10 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Propenoic acid','3-(4-hydroxyphenyl)-','methyl ester','(2E)-, 2-Propenoic acid','3-(4-hydroxyphenyl)-','methyl ester','(E)-, Cinnamic acid','p-hydroxy-','methyl ester','(E)- (8CI), (E)-3-(4-Hydroxyphenyl)acrylic acid methyl ester, (E)-4-Hydroxycinnamic acid methyl ester, (E)-Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)acrylate, (E)-Methyl p-hydroxycinnamate, Methyl (2E)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoate, Methyl (2E)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoate, Methyl (E)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propenoate, Methyl (E)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoate, Methyl (E)-4-hydroxycinnamate, Methyl (E)-p-coumarate, Methyl (E)-p-hydroxy-cinnamate, Methyl (E)-p-hydroxycinnamate, Methyl p-hydroxy-(E)cinnamate, Methyl p-hydroxy-trans-cinnamate, Methyl trans-4-hydroxycinnamate, Methyl trans-p-coumarate, trans-Methyl p-hydroxycinnamate, trans-p-Coumaric acid methyl ester, trans-p-Hydroxycinnamic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O3/c1-13-10(12)7-4-8-2-5-9(11)6-3-8/h2-7,11H,1H3/b7-4+
SMILES COC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC (E)-3-(4-hidroxifenil)prop-2-enoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 178.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.063