Learn More
4-Hidroxi-6-metil-2-oxo-3-ciclohexeno-1-carboxilato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393616
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11393616 5 g 5 g
11383616 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393616 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14622.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39493-62-4
Fórmula molecular C9H12O4
Peso molecular (g/mol) 184.191
Número MDL MFCD01075661
Clave InChI SEBIQMPNDQLYOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate, methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxocyclohex-3-ene-1-carboxylate, methyl 2-hydroxy-6-methyl-4-oxocyclohex-2-enecarboxylate, methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxocyclohex-3-enecarboxylate, acmc-20akgd, methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-cyclohex-3-en-1-oate, methyl 2-hydroxy-6-methyl-4-oxo-2-cyclohexene-1-carboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylicacid, 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-, methyl ester, 6-methyl-2-hydroxy-4-oxo-2-cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 3766543
Nombre IUPAC 2-hidroxi-6-metil-4-oxociclohex-2-eno-1-carboxilato de metilo
SMILES CC1CC(=O)C=C(C1C(=O)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate
Punto de fusión 122°C to 124°C
Cantidad 5 g
Beilstein 5258501
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.19
Porcentaje de pureza 99%