Learn More
Metil 4-hidroxi-3-nitrobenzoato, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464233 250 g 250 g
11454233 50 g 50 g
11444233 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464233 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10880.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 99-42-3 | C8H7NO5 | 197.146 g/mol
4-alkoxy-3-nitrobenzoic acids were obtained by the alkylation of methyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate with corresponding n-alkylbromides in 3-pentanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Las aplicaciones
Los ácidos 4-alcoxi-3-nitrobenzoicos se obtuvieron por la alquilación de metil 4-hidroxi-3-nitrobenzoato con n-alquilbromidas correspondientes en 3-pentanona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-42-3
Fórmula molecular C8H7NO5
Peso molecular (g/mol) 197.146
Número MDL MFCD00014695
Clave InChI GNCWCTBHZCBXGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-nitro-4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-3-nitro-, methyl ester, 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl 3-nitro-4-hydroxy toluate, aurora 6897, 3-nitro-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-hydroxymethylbenzoate, acmc-209scn, 3-10-00-00378 beilstein handbook reference
PubChem CID 66835
Nombre IUPAC metil 4-hidroxi-3-nitrobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Punto de fusión 73°C to 77°C
Cantidad 250 g
Beilstein 2115197
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.15
Porcentaje de pureza ≥98%