Learn More
Metil 4-hidroxi-3-metoxicinamato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425277 10 g 10 g
11415277 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22657.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2309-07-1 | C16H25ClN2O | 296.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en condiciones de almacenamiento recomendadas.Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2309-07-1
Número MDL MFCD00017208
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate
Punto de fusión 62°C to 65°C
Fórmula molecular C11H12O4
Cantidad 10 g
Sinónimo methyl ferulate, methyl 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylate, ferulic acid methyl ester, ferulic acid methylester, methyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate, cinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester, unii-y98bua66rx, y98bua66rx, methyl 2e-3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl prop-2-enoate, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl-, methyl ester
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Clave InChI AUJXJFHANFIVKH-GQCTYLIASA-N
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)OC)O
Nombre IUPAC metil (E)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)prop-2-enoato
Peso molecular (g/mol) 208.21
PubChem CID 5357283
ChEBI CHEBI:67379
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.22
Porcentaje de pureza 99%