Learn More
Metil 4-hidroxi-3-metoxicinamato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415277 2 g 2 g
11425277 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22657.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2309-07-1 | C16H25ClN2O | 296.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en condiciones de almacenamiento recomendadas.Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2309-07-1
Número MDL MFCD00017208
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate
Punto de fusión 62°C to 65°C
Fórmula molecular C16H25ClN2O
Cantidad 2 g
Sinónimo oxymetazoline hydrochloride, oxymetazoline hcl, afrazine, ocuclear, lliadine, nasivin, nasivine, neonabel, nostrilla
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Clave InChI BEEDODBODQVSIM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1CC2=NCCN2)C)O)C(C)(C)C.Cl
Nombre IUPAC 6-terc-butil-3-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-ilmetil)-2,4-dimetilfenol;hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 296.84
PubChem CID 66259
ChEBI CHEBI:7863
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.22
Porcentaje de pureza 99%