Learn More
4-Hidroxi-3-yodobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15423438 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15423438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56877.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15126-06-4 | C8H7IO3 | 278.045 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-hydroxy-3-iodobenzoate
CAS 15126-06-4
Punto de fusión 155°C to 159°C
Color Marrón a blanco
Fórmula molecular C8H7IO3
Número MDL MFCD05664378
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo methyl4-hydroxy-3-iodobenzoate, methyl 3-iodo-4-hydroxybenzoate, methyl 4-hydroxy-3-iodo-benzoate, 4-hydroxy-3-iodobenzoic acid methyl ester, 4-hydroxy-3-iodo-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-3-iodo-, methyl ester, 4-hydroxy-3-iodo-benzoicacidmethylester, acmc-209zk0, ksc495e2f, methyl 4-hydroxy-3-iodbenzoate
Clave InChI PXNOLLHARLSLHY-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)I
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-yodobenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 278.045
PubChem CID 11346465
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristal o polvo