Learn More
Metil 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzoato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469196 25 g 25 g
11438820 5 g 5 g
11479196 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18054.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 884-35-5 | C10H12O5 | 212.201 g/mol
The scheme of laccase-catalysed iodide oxidation includes stadium of MS interaction with oxidized laccase with concomitant production of MS(ox). Thereaction of MS(ox) with iodide produced triiodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El esquema de la oxidación del yoduro catalizado por la lacasa incluye el estadio de interacción de la EM con la lacasa oxidada con la producción concomitante de MS(ox). La reacción de MS(ox) con yoduro produjo triyoduro.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter, ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 884-35-5
Fórmula molecular C10H12O5
Peso molecular (g/mol) 212.201
Número MDL MFCD00017199
Clave InChI ZMXJAEGJWHJMGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl syringate, methyl 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, methyl ester, syringic acid methyl ester, methyl 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzoate, acmc-1bjig, ksc496o5n, syringic acid monomethyl ester, rarechem al bf 0102, timtec-bb sbb016976
PubChem CID 70164
ChEBI CHEBI:45820
Nombre IUPAC metil 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzoato
SMILES COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate
Punto de fusión 102°C to 108°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether,slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.2
Porcentaje de pureza ≥98%