Learn More
1,1-Dióxido de metil 4-hidroxi-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide |
| CAS | 35511-14-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 H9 N O5 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxylic acid','4-hydroxy-','methyl ester','1,1-dioxide, 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylic acid methyl ester 1,1-dioxide, Methyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. G (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO5S/c1-16-10(13)8-9(12)6-4-2-3-5-7(6)17(14,15)11-8/h2-5,11-12H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | metil 4-hidroxi-1,1-dioxo-2H-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 255.25 |
| Mostrar más |