Learn More
1,1-Dióxido de metil 4-hidroxi-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxilato, Mikromol™
Código de producto. 17961946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17961946 25 mg 25 miligramos
17922386 100 mg 100 miligramos
30461993 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17961946 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0084.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,1-Dióxido de metil 4-hidroxi-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxilato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
CAS 35511-14-9
Nombres de analitos o componentes Methyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H9 N O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methyl 4-Hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. G (EP), Piroxicam Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO5S/c1-16-10(13)8-9(12)6-4-2-3-5-7(6)17(14,15)11-8/h2-5,11-12H,1H3
SMILES COC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1
Nombre IUPAC metil 4-hidroxi-1,1-dioxo-2H-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 255.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0201 g/mol