Learn More
1,1-Dióxido de metil-4-hidroxi-2-metil-d3-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl-4-hydroxy-2-methyl-d3-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxyl |
| CAS | 942047-62-3 |
| Fórmula molecular | C11 2H3 H8 N O5 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Methyl-4-hydroxy-2-methyl-d3-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Piroxicam D3 (N-methyl D3) Impurity 1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO5S/c1-12-9(11(14)17-2)10(13)7-5-3-4-6-8(7)18(12,15)16/h3-6,13H,1-2H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | metil 4-hidroxi-1,1-dioxo-2-(trideuteriometil)-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 272.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.0546 |