Learn More
Éster de Ácido 1,1-Dióxido de Metil 4-Hidroxi-2-Metil-2H-Thieno[2,3-E]-1,2-tiazina-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30011447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011447 250 mg 250 miligramos
30008655 50 mg 50 miligramos
30006687 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011447 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM312705250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59804-25-0
Fórmula molecular C9 H9 N O5 S2
Peso molecular (g/mol) 275.3
Sinónimo Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Tenoxicam Imp. B (EP)
Nombre IUPAC metil 4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxotieno[2,3-e]tiazina-3-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(O)c2sccc2S(=O)(=O)N1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO5S2/c1-10-6(9(12)15-2)7(11)8-5(3-4-16-8)17(10,13)14/h3-4,11H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.9922