Learn More
1,1-Dióxido de metil 4-hidroxi-2-metil-2H-tieno[2,3-e]1,2-tiazina-3-carboxilato de metilo Mikromol™
Descripción
1,1-Dióxido de metil 4-hidroxi-2-metil-2H-tieno[2,3-e]1,2-tiazina-3-carboxilato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide |
| CAS | 59804-25-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H9 N O5 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Tenoxicam Imp. B (EP), Tenoxicam Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO5S2/c1-10-6(9(12)15-2)7(11)8-5(3-4-16-8)17(10,13)14/h3-4,11H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(O)c2sccc2S(=O)(=O)N1C |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxotieno[2,3-e]tiazina-3-carboxilato de metilo |
| Mostrar más |