Learn More
1,1-Dióxido de metil 4-hidroxi-2-metil-2H-tieno[2,3-e]1,2-tiazina-3-carboxilato de metilo Mikromol™
Código de producto. 30049910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049910 100 mg 100 miligramos
30050852 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049910 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0247.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,1-Dióxido de metil 4-hidroxi-2-metil-2H-tieno[2,3-e]1,2-tiazina-3-carboxilato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
CAS 59804-25-0
Nombres de analitos o componentes Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H9 N O5 S2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Tenoxicam Imp. B (EP), Tenoxicam Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO5S2/c1-10-6(9(12)15-2)7(11)8-5(3-4-16-8)17(10,13)14/h3-4,11H,1-2H3
SMILES COC(=O)C1=C(O)c2sccc2S(=O)(=O)N1C
Nombre IUPAC 4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxotieno[2,3-e]tiazina-3-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 275.3
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.9922 g/mol