Learn More
1,1-Dióxido de 4-hidroxi-2-metil-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxilato de metilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide |
| CAS | 35511-15-0 |
| Fórmula molecular | C11 H11 N O5 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Methyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Imp. E (EP), Piroxicam Imp. J (EP), 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxylic acid','4-hydroxy-2-methyl-','methyl ester','1,1-dioxide, 2-Methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylic acid methyl ester 1,1-dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylic acid methyl ester 1,1-dioxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO5S/c1-12-9(11(14)17-2)10(13)7-5-3-4-6-8(7)18(12,15)16/h3-6,13H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C |
| Nombre IUPAC | metil 4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxo-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 269.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.0358 |