Learn More
4-Hidroxi-2-hexinoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450568 1 g 1 g
11460568 5 g 5 g
11470568 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450568 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24690.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112780-04-8 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112780-04-8
Fórmula molecular C7H10O3
Peso molecular (g/mol) 142.154
Número MDL MFCD04039770
Clave InChI GMESNUCOCRRYJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-hydroxy-2-hexynoate, 4-hydroxy-2-hexynoic acid methyl ester, acmc-20akge, methyl-4-hydroxy-2-hexynoate, 4-hydroxy-hex-2-ynoic acid methyl ester, 2-hexynoic acid,4-hydroxy-, methyl ester
PubChem CID 13859766
Nombre IUPAC 4-hidroxihex-2-inoato de metilo
SMILES CCC(C#CC(=O)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-hydroxy-2-hexynoate
Fórmula lineal CH3CH2CH(OH)C≡CCO2CH3
Índice de refracción 1.462
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.15
Porcentaje de pureza 97%