Learn More
4-hidroxi-2,5-dimetilbenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzoate |
| CAS | 27023-05-8 |
| Fórmula molecular | C10H12O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-benzoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c1-6-5-9(11)7(2)4-8(6)10(12)13-3/h4-5,11H,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(C)c(O)cc1C |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-2,5-dimetilbenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 180.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0786 |