Learn More
Metil-4-formilbiciclo[2.2.2]octano-1-carboxilato, TRC
Código de producto. 30479557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479557 10 mg 10 miligramos
30476795 50 mg 50 miligramos
30473987 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479557 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30589010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94994-25-9
Fórmula molecular C11H16O3
Peso molecular (g/mol) 196.24
Sinónimo 4-Formyl-Bicyclo[2.2.2]Octane-1-Carboxylic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC metil-1-formilbiciclo[2.2.2]octano-4-carboxilato
SMILES COC(=O)C12CCC(CC1)(CC2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-formylbicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16O3/c1-14-9(13)11-5-2-10(8-12,3-6-11)4-7-11/h8H,2-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.1099