Learn More
Metil 4-formilbenzoato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10246470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10246470 10 g Frasco de vidrio 10 g
10042830 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10246470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223750100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1571-08-0 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1571-08-0
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00006950
Clave InChI FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl p-formylbenzoate, 4-carbomethoxybenzaldehyde, methyl terephthalaldehydate, 4-methoxycarbonyl benzaldehyde, benzoic acid, 4-formyl-, methyl ester, p-carbomethoxybenzaldehyde, methyl terephthaldehydate, methyl4-formylbenzoate, 4-formylbenzoic acid methyl ester, methyl-p-formyl benzoate
PubChem CID 15294
Nombre IUPAC metil 4-formilbenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-formylbenzoate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 57.0°C to 64.0°C
Color Crema a blanco o verde
Punto de ebullición 265.0°C
Temperatura de inflamación 144°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HCOC6H4CO2CH3
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o trozos cristalinos