Learn More
4-Formilbenzoato de metilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Methyl 4-formylbenzoate is used in the preparation of dimethyl terephthalate. It is also used as an active pharmaceutical ingredient intermediate and fluorescent brightener intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 4-formilbenzoato de metilo se utiliza en la preparación de tereftalato de dimetilo. También se utiliza como producto intermedio de principios activos y producto intermedio de abrillantadores fluorescentes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-formylbenzoate |
| Punto de fusión | 59°C to 63°C |
| Densidad | 1.2 |
| Punto de ebullición | 264°C to 266°C |
| Temperatura de inflamación | 128°C (262°F) |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 775895 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.16 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methyl 4-formylbenzoate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl 4-formylbenzoate
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.