Learn More
4-Formilbenzoato de metilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Methyl 4-formylbenzoate is used in the preparation of dimethyl terephthalate. It is also used as an active pharmaceutical ingredient intermediate and fluorescent brightener intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 4-formilbenzoato de metilo se utiliza en la preparación de tereftalato de dimetilo. También se utiliza como producto intermedio de principios activos y producto intermedio de abrillantadores fluorescentes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-formylbenzoate |
| Punto de fusión | 59°C to 63°C |
| Densidad | 1.2 |
| Punto de ebullición | 264°C to 266°C |
| Temperatura de inflamación | 128°C (262°F) |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 775895 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.16 |
| Afficher plus |