Learn More
4-Formilbenzoato de metilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421097 5 g 5 g
11431097 25 g 25 g
11441097 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24091.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1571-08-0 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Methyl 4-formylbenzoate is used in the preparation of dimethyl terephthalate. It is also used as an active pharmaceutical ingredient intermediate and fluorescent brightener intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-formilbenzoato de metilo se utiliza en la preparación de tereftalato de dimetilo. También se utiliza como producto intermedio de principios activos y producto intermedio de abrillantadores fluorescentes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1571-08-0
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00006950
Clave InChI FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl p-formylbenzoate, 4-carbomethoxybenzaldehyde, methyl terephthalaldehydate, 4-methoxycarbonyl benzaldehyde, benzoic acid, 4-formyl-, methyl ester, p-carbomethoxybenzaldehyde, methyl terephthaldehydate, methyl4-formylbenzoate, 4-formylbenzoic acid methyl ester, methyl-p-formyl benzoate
PubChem CID 15294
Nombre IUPAC metil 4-formilbenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-formylbenzoate
Punto de fusión 59°C to 63°C
Densidad 1.2
Punto de ebullición 264°C to 266°C
Temperatura de inflamación 128°C (262°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 775895
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza ≥98%