Learn More
Metilo 4-Formil-3-metoxibenzoato, TRC
Código de producto. 30472067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472067 500 mg 500 miligramos
30474199 250 mg 250 miligramos
30466131 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30472067 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM305883500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74733-24-7
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.18
Sinónimo Methyl Ester 4-Formyl-3-methoxybenzoic Acid
Nombre IUPAC metil-4-formil-3-metoxibenzoato
SMILES COC(=O)c1ccc(C=O)c(OC)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-Formyl-3-methoxybenzoate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9-5-7(10(12)14-2)3-4-8(9)6-11/h3-6H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0579