Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 4-formyl-2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylate, 96%
Código de producto. 11345539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11345539 5 g 5 g
11335539 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11345539 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H50477.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 175205-91-1
Fórmula molecular C9H11NO3
Peso molecular (g/mol) 181.191
Número MDL MFCD00203870
Clave InChI OHVCRNQTGBXAPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-formyl-2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylate, methyl 2,5-dimethyl-4-formyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 4-formyl-2,5-dimethyl-, methyl ester, acmc-20akgf, methyl 4-formyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrole-3 carboxylate, methyl 2,5-dimethyl-4-formylpyrrole-3-carboxylate, methyl 2,5-dimethyl-4-formyl-pyrrole-3-carboxylate, 2,5-dimethyl-4-methoxycarbonyl-1h-pyrrole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 4-formyl-2,5-dimethyl-, methyl ester 9ci
PubChem CID 2798463
Nombre IUPAC metilo 4-formil-2,5-dimetil-1H-pirrol-3-carboxilato
SMILES CC1=C(C(=C(N1)C)C(=O)OC)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-formyl-2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylate
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Porcentaje de pureza 96%
Título del producto
Seleccione un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.