Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 4-formyl-2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylate, 96%
Código de producto. 11335539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335539 1 g 1 g
11345539 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335539 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H50477.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 175205-91-1
Fórmula molecular C9H11NO3
Peso molecular (g/mol) 181.191
Número MDL MFCD00203870
Clave InChI OHVCRNQTGBXAPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-formyl-2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylate, methyl 2,5-dimethyl-4-formyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 4-formyl-2,5-dimethyl-, methyl ester, acmc-20akgf, methyl 4-formyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrole-3 carboxylate, methyl 2,5-dimethyl-4-formylpyrrole-3-carboxylate, methyl 2,5-dimethyl-4-formyl-pyrrole-3-carboxylate, 2,5-dimethyl-4-methoxycarbonyl-1h-pyrrole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 4-formyl-2,5-dimethyl-, methyl ester 9ci
PubChem CID 2798463
Nombre IUPAC metilo 4-formil-2,5-dimetil-1H-pirrol-3-carboxilato
SMILES CC1=C(C(=C(N1)C)C(=O)OC)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-formyl-2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Porcentaje de pureza 96%