Learn More
Metil 4-formil-1-metil-1H-pirrol-2-carboxilato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10703843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10703843 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10203672 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10703843 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW06271DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 67858-47-3
Fórmula molecular C8H9NO3
Peso molecular (g/mol) 167.164
Número MDL MFCD01571196
Clave InChI GXSZDESAIZEFGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-formyl-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, pubchem12439, methylformylmethylpyrrolecarboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 4-formyl-1-methyl-, methyl ester, 4-formyl-1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2798349
Nombre IUPAC metil 4-formil-1-metilpirrol-2-carboxilato
SMILES CN1C=C(C=C1C(=O)OC)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-formyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.16
Porcentaje de pureza 95%