Learn More
Metil 4-formil-1,2,5-trimetil-1H-pirrol-3-carboxilato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10787435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10787435 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10394272 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10787435 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC22504CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 175276-49-0
Fórmula molecular C10H13NO3
Peso molecular (g/mol) 195.218
Número MDL MFCD00203864
Clave InChI NEDLMVCFWFSFNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-formyl-1,2,5-trimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 4-formyl-1,2,5-trimethyl-, methyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid,4-formyl-1,2,5-trimethyl-,methyl ester
PubChem CID 2776538
Nombre IUPAC metil 4-formil-1,2,5-trimetilpirrol-3-carboxilato
SMILES CC1=C(C(=C(N1C)C)C(=O)OC)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-formyl-1, 2, 5-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 95%