Learn More
Metil 4-fluorobenzoilacetato, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10700711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10700711 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10096093 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10700711 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 199760100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 63131-29-3
Fórmula molecular C10H9FO3
Peso molecular (g/mol) 196.18
Número MDL MFCD00000355
Clave InChI HGLVYXXPRSNKQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-fluorobenzoylacetate, methyl 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanoate, methyl p-fluorobenzoylacetate, 4-fluorobenzoylacetic acid methyl ester, methyl 4'-fluorobenzoylacetate, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionic acid methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-beta-oxo-, methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-.beta.-oxo-, methyl ester, pubchem16721, acmc-209nd6
PubChem CID 579425
Nombre IUPAC metil 3-(4-fluorofenil)-3-oxopropanoato
SMILES COC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-fluorobenzoylacetate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2200g/mL
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4COCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.5200 to 1.522
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido