Learn More
Metil 4-fluorobenzoilacetato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11477226 10 g 10 g
11467226 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477226 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25546.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 63131-29-3 | C10H9FO3 | 196.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63131-29-3
Fórmula molecular C10H9FO3
Peso molecular (g/mol) 196.177
Número MDL MFCD00000355
Clave InChI HGLVYXXPRSNKQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-fluorobenzoylacetate, methyl 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanoate, methyl p-fluorobenzoylacetate, 4-fluorobenzoylacetic acid methyl ester, methyl 4'-fluorobenzoylacetate, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionic acid methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-beta-oxo-, methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-.beta.-oxo-, methyl ester, pubchem16721, acmc-209nd6
PubChem CID 579425
Nombre IUPAC metil 3-(4-fluorofenil)-3-oxopropanoato
SMILES COC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Methyl 4-fluorobenzoylacetate
Densidad 1.228
Punto de ebullición 91°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.521
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.18
Porcentaje de pureza 95%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.