Learn More
Metil 4-fluorobenzoato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497054 25 g 25 g
11487054 5 g 5 g
11407064 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497054 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21504.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 403-33-8 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 403-33-8
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD00017959
Clave InChI MSEBQGULDWDIRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl p-fluorobenzoate, 4-fluorobenzoic acid methyl ester, methyl 4-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro-, methyl ester, methyl4-fluorobenzoate, methyl-4-fluorobenzoate, 4-fluoro-benzoic acid methyl ester, pubchem3566, acmc-1aef0, asischem p32019
PubChem CID 67878
Nombre IUPAC metil 4-fluorobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-fluorobenzoate
Densidad 1.192
Punto de ebullición 195°C to 197°C
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.495
Cantidad 25 g
Beilstein 2085925
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 97%