Learn More
4-Fluoro-3-nitrobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468098 25 g 25 g
15478098 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468098 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61542.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 329-59-9 | C8H6FNO4 | 199.14 g/mol
Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate is used to prepare dimethyl 3-nitro-3',4-oxydibenzoate by reacting with 3-hydroxy-benzoic acid methyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-fluoro-3-nitrobenzoato de metilo se usa para preparar 3-nitro-3′,4-oxidibenzoato de dimetilo al reaccionar con el éster metílico de ácido 3-hidroxi-benzoico.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 329-59-9
Fórmula molecular C8H6FNO4
Peso molecular (g/mol) 199.14
Número MDL MFCD00196161
Clave InChI CNJJSTPBUHAEFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-fluoro-3-nitro-benzoate, 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid methyl ester, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro-, methyl ester, pubchem2045, acmc-209hxf, methyl 4-fluoro-3 nitrobenzoate, 4-carbomethoxy-2-nitrofluorobenzene, methyl4-fluoro-3-nitrobenzoate
PubChem CID 5219721
Nombre IUPAC 4-fluoro-3-nitrobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(F)C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate
Punto de fusión 56°C to 59°C
Punto de ebullición 109°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ether and methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate