Learn More
4-Fluoro-3-hidroxibenzoato de metilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411100
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11411100 25 g 25 g
11401100 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11411100
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25683.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 214822-96-5 | C8H7FO3 | 170.139 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 214822-96-5
Fórmula molecular C8H7FO3
Peso molecular (g/mol) 170.139
Número MDL MFCD06797457
Clave InChI CUGWNEOTLGLGDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-3-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-fluoro-3-hydroxy-, methyl ester, pubchem3567, acmc-209fky, methyl4-fluoro-3-hydroxybenzoate, methyl 4-fluoranyl-3-oxidanyl-benzoate, 3-hydroxy-4-fluorobenzoic acid methyl ester, 4-fluoro-3-hydroxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-fluoro-3-hydroxy-, methyl ester
PubChem CID 12016892
Nombre IUPAC 4-fluoro-3-hidroxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Punto de fusión 89°C to 91°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.14
Porcentaje de pureza ≥98%