Learn More
Metil 4-fluoro-2-metilbenzoato 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459878 100 g 100 g
15439878 5 g 5 g
15449878 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15459878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63268.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 174403-69-1 | C9H9FO2 | 168.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 174403-69-1
Fórmula molecular C9H9FO2
Peso molecular (g/mol) 168.17
Número MDL MFCD06203790
Clave InChI ZQFCTCYDRQFPBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-fluoro-2-methyl-, methyl ester, 4-fluoro-2-methylbenzoic acid methyl ester, rarechem al bf 0506, methyl=4-fluoro-2-methylbenzoate, 4-fluoro-2-methyl benzoic acid methyl ester, 4-fluoro-2-methyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-fluoro-2-methyl-,methyl ester
PubChem CID 2782181
Nombre IUPAC metil 4-fluoro-2-metilbenzoato
SMILES COC(=O)C1=C(C)C=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-fluoro-2-methylbenzoate
Color Incolora
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido