Learn More
4-Etinilbenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Methyl 4-ethynylbenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 4-etinilbenzoato de metilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua (0,16 g/l a 25 °C).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-ethynylbenzoate |
| Punto de fusión | 92°C to 94°C |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Sparingly soluble in water (0.16g/L at 25°C). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.17 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.