Learn More
4-Etinilbenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15140126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15140126 1 g 1 g
15460208 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15140126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53419.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3034-86-4 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
Methyl 4-ethynylbenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-etinilbenzoato de metilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua (0,16 g/l a 25 °C).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3034-86-4
Fórmula molecular C10H8O2
Peso molecular (g/mol) 160.17
Número MDL MFCD00168820
Clave InChI JPGRSTBIEYGVNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethynylbenzoic acid methyl ester, 4-ethynyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-ethynyl-, methyl ester, methyl4-ethynylbenzoate, 4-ethynylbenzoic acid methylester, 4-methoxycarbonyl phenylacetylene, benzoic acid,4-ethynyl-, methyl ester, methyl 4-ethynyl-benzoate, 4-ethinylbenzoic acid methyl ester, 4-ethynyl benzoic acid methylester
PubChem CID 640163
Nombre IUPAC 4-etinilbenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-ethynylbenzoate
Punto de fusión 92°C to 94°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Sparingly soluble in water (0.16g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 97%