Learn More
4-etiloxibenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Ethyloxybenzoate |
| CAS | 23676-08-6 |
| Fórmula molecular | C10H12O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Methyl p-Ethoxybenzoate, NSC 8378, p-Ethoxy-,methyl-benzoic Acid Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c1-3-13-9-6-4-8(5-7-9)10(11)12-2/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOc1ccc(cc1)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | metil 4-etoxibenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 180.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0786 |