Learn More
Metil 4-etoxibenzoato, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11429116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429116 5 g 5 g
11439116 25 g 25 g
11449116 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17980.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El metil 4-etoxibenzoato se utiliza en la preparación de ácido 4-etoxibenzoico al reaccionar con tribromuro de aluminio. Participa en la preparación del albaricoxib, que es un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa.
Solubilidad
Soluble en alcohol y éter. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23676-08-6
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.20
Número MDL MFCD00017264
Clave InChI RNHXTCZZACTEMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethoxybenzoic acid methyl ester, methyl p-ethoxybenzoate, benzoic acid, 4-ethoxy-, methyl ester, methyl-p-ethoxy benzoate, acmc-20akgg, rarechem al bf 0088, timtec-bb sbb041033, 4-ethoxybenzoic acid, methyl ester
PubChem CID 90231
Nombre IUPAC metil 4-etoxibenzoato
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-ethoxybenzoate
Punto de fusión 35°C to 37°C
Punto de ebullición 160°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 2691838
Información de solubilidad Soluble in alcohol and ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza 98%