Learn More
4-(Dimetilamino)benzoato de metilo-D4, TRC
Código de producto. 30479530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30479530 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30479530 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3037045MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(Dimethylamino)benzoate-D4
CAS 1175002-06-8
Fórmula molecular C10H9D4NO2
Cantidad 5 mg
Sinónimo 4-(Dimethylamino)benzoic-2,3,5,6-d4 Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO2/c1-11(2)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13-3/h4-7H,1-3H3/i4D,5D,6D,7D
SMILES [2H]c1c([2H])c(C(=O)OC)c([2H])c([2H])c1N(C)C
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(dimetilamino)benzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 183.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.1197
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.