Learn More
4-(Dimetilamino)benzoato de metilo-D4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-(Dimethylamino)benzoate-D4 |
| CAS | 1175002-06-8 |
| Fórmula molecular | C10H9D4NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-(Dimethylamino)benzoic-2,3,5,6-d4 Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c1-11(2)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13-3/h4-7H,1-3H3/i4D,5D,6D,7D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C(=O)OC)c([2H])c([2H])c1N(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(dimetilamino)benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 183.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.1197 |