Learn More
Metil 4-Desoxi-4-fluoro-alfa-D-glucosa, TRC
Código de producto. 30179493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179493 5 mg 5 miligramos
30179001 25 mg 25 miligramos
30179581 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179493 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3052755MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56926-53-5
Fórmula molecular C7 H13 F O5
Peso molecular (g/mol) 196.17
Sinónimo Methyl 4-Deoxy-4-Fluoro-α-D-Glucose
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5S,6R)-5-fluoro-6-(hidroximetil)-2-metoxioxano-3,4-diol
SMILES CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](F)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-Deoxy-4-fluoro-a-D-glucose
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13FO5/c1-12-7-6(11)5(10)4(8)3(2-9)13-7/h3-7,9-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-,7+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0747