Learn More
4-cianobenzoato de metilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Cyanobenzoate |
| CAS | 1129-35-7 |
| Fórmula molecular | C9H7NO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-Cyanobenzoic Acid Methyl Ester, p-Cyanobenzoic Acid Methyl Ester, 4-(Methoxycarbonyl)benzonitrile, Methyl p-Cyanobenzoate, p-Cyanobenzoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO2/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(cc1)C#N |
| Nombre IUPAC | metil 4-cianobenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 161.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0477 |