Learn More
4-Cianobenzoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368115 100 g 100 g
11348115 5 g 5 g
11358115 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11368115 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08365.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1129-35-7 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
It finds its application in the chemoselective biotransformation of nitriles by Rhodococcus equi A4 and in the design of 3-(4-carboxybenzoyl)-2-quinolinecarboxaldehyde as a reagent for ultrasensitive determination of primary amines by capillary electrophoresis using laser fluorescence detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en la biotransformación quimioselectiva de los nitrilos por Rhodococcus equi A4 y en el diseño del 3-(4-carboxibenzoil)-2-quinolinacarboxaldehído como reactivo para la determinación ultrasensible de las aminas primarias por electroforesis capilar mediante detección por fluorescencia láser.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1129-35-7
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD00001823
Clave InChI KKZMIDYKRKGJHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyanobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-cyano-, methyl ester, methyl p-cyanobenzoate, unii-f8fms7o8xg, f8fms7o8xg, benzoic acid, p-cyano-, methyl ester, 4-cyano-benzoic acid methyl ester, methyl4-cyanobenzoate, methyl-4-cyanobenzoate, acmc-1bs5i
PubChem CID 70791
Nombre IUPAC metil 4-cianobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-cyanobenzoate
Punto de fusión 65°C to 69°C
Punto de ebullición 142°C to 144°C (12 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 1866980
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 99%