Learn More
Metil 4-cianobenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11985611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11985611 5 g 5 g
11905621 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11985611 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 213280050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1129-35-7 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1129-35-7
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD00001823
Clave InChI KKZMIDYKRKGJHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyanobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-cyano-, methyl ester, methyl p-cyanobenzoate, unii-f8fms7o8xg, f8fms7o8xg, benzoic acid, p-cyano-, methyl ester, 4-cyano-benzoic acid methyl ester, methyl4-cyanobenzoate, methyl-4-cyanobenzoate, acmc-1bs5i
PubChem CID 70791
Nombre IUPAC metil 4-cianobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-cyanobenzoate
Punto de fusión 67.0°C to 68.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 142.0°C to 144.0°C (12.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula lineal NCC6H4CO2CH3
Cantidad 5 g
Beilstein 09,846
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino