Learn More
4-Ciano-5-(metiltio)tiofeno-2-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11431260 1 g 1 g
15447575 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431260 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26353.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175202-48-9
Fórmula molecular C8H7NO2S2
Peso molecular (g/mol) 213.27
Número MDL MFCD00173757
Clave InChI MJOQLNYXSSXZDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylate, methyl 4-cyano-5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylate, 4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-cyano-5-methylthiothiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-cyano-5-methylthio-, methyl ester, acmc-20akgh, methyl 3-cyano-2-methylthio thiophene-5-carboxylate, methyl 4-cyano-5-methylsulfanyl-2-thiophenecarboxylate, 4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 18536976
Nombre IUPAC 4-ciano-5-metilsulfaniltiofeno-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(C#N)=C(SC)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Punto de fusión 117°C to 119°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.27
Porcentaje de pureza 97%